Learn More
BRAND™ Bouchon conique à joint rodé en verre borosilicaté
Solide ou semi-creux avec poignée octogonale. Le bouchon conique à joint rodé en verre borosilicaté BRAND™ est fabriqué en Boro 3.3 selon les normes DIN 12252.
Marque: BRAND™ 144535
15.44 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En verre borosilicaté (Boro 3.3. selon DIN 12252)
- Solide ou semi-creux
- Poignée octogonale
Spécification
Semi-creux avec poignée octogonale | |
NS 29/32 | |
Verre borosilicaté | |
Conique |
1/boîte | |
NS 29/32 | |
Bouchon à joint rodé conique |