Learn More
BRAND™ Burette automatique compacte BLAUBRAND™ avec flacon en verre
Facile à démonter et à nettoyer. La burette automatique compacte BRAND™ BLAUBRAND™ avec flacon est également simple à réparer car tous les composants individuels sont remplaçables.
Marque: BRAND™ 23921
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Construction en verre borosilicaté
- Classe AS , marquage DE-M
- Graduations en bleu
- Robinet d’arrêt en PTFE détachable.
- DIN EN ISO 385
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex).
- Toutes les burettes automatiques BLAUBRAND™ sont fournies avec un numéro de lot et un certificat de lot dans l’emballage d’origine. Certificat d’étalonnage DAkkS, certificat individuel USP ou certificat individuel aussi disponibles sur demande.
- Comprend un tube de burette avec une bande Schellbach et une remise à zéro automatique, un robinet d’arrêt avec pointe de précision, un tube de remplissage (PVC, transparent), une tête de pompe et un flacon en verre sodocalcique de 2000 ml
- Supports, pinces de burette et soufflets en caoutchouc vendus séparément
Spécification
50 ml | |
Verre borosilicaté | |
Bouteille en verre | |
±0.05 mL | |
Classe AS |
790 mm | |
0,1 mL | |
PTFE | |
Burette automatique | |
DIN EN ISO 385, USP |