Learn More
Complexe de sulfure de trifluorure de bore-diméthyle purifié, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11396169
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 353-43-5
Formule moléculaire C2H6BF3S
Poids moléculaire (g/mol) 129.94
Numéro MDL MFCD00013193
Clé InChI BRWZPVRDOUWXKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron fluoride-dimethyl sulfide complex, dimethyl-??-sulfanylidene trifluoro-??-borane, trifluoroborane-methyl sulfide, dimethyl sulfide-trifluoroborane, trifluoro methylsulfanyl methane boron, boron trifluoride methyl sulfide complex, boron trifluoride-methyl sulfide complex, boron trifluoride-dimethyl sulfide complex, purified, packaged under argon in resealable chemseal bottles
CID PubChem 71311438
Nom IUPAC (methylsulfanyl)methane; trifluoroborane
SMILES CSC.FB(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron trifluoride-dimethyl sulfide complex
Note relative au nom Purified
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2920
Poids de la formule 129.94
Conditionnement Flacons Chemseal™
Sensibilité Moisture Sensitive
Densité 1.235g/mL