Learn More
Oxyde de bore, (H2O 200 ppm), 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Puratronic™
Code produit. 11316188
Click to view available options
Quantité:
1 cyl
10 x 55 g
Conditionnement:
10 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
In the electronics industry as a liquid encapsulent for Czochralski-type growth of III-V semiconductor single crystals (e.g., GaAs, GaP, InP).Boron oxide is used as a flux, an acid catalyst and a chemical intermediate in the production of boron halides, esters, carbide, nitride and metallic borides. It has shown a promising effect on glycerol hydrogenolysis to 1,2-propanediol. It is also an essential material for the preparation of cordierite ceramics from talc. It is actively involved in the production of borosilicate glass. It is an additive used in high-temperature lubricants, heatproof glasswares and dopants in semiconductor materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Électronique, sous forme d’agent d’encapsulation liquide pour la croissance de type Czochralski de cristaux monocristallins semi-conducteurs III-V (par exemple, GaAs, GaP, InP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-86-2
Formule moléculaire B2O3
Poids moléculaire (g/mol) 69.62
Numéro MDL MFCD00011315
Clé InChI JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
CID PubChem 518682
ChEBI CHEBI:30163
Nom IUPAC oxo(oxoboranylloxy)borane
SMILES O=BOB=O
Spécification
Point d’ébullition 1860°C
Nom chimique ou matériau Boron oxide
Point de fusion ∼450°C
Note relative au nom H2O 200ppm, Cylinder, 5.0cm dia.
Couleur Blanc
Quantité 10 x 55 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,1337
Poids de la formule 69.62
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.46g/mL (±)0.01