Learn More
Oxyde de bore, 97,5 % min., généralement 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301649
10 kg
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1303-86-2 | B2O3 | 69.62 g/mol
It is used as a flux, an acid catalyst and a chemical intermediate in production of boron halides, esters, carbide, nitride, and metallic borides. Boron oxide has shown a promising effect on glycerol hydrogenolysis to 1,2-propanediol. It is also an essential material for the preparation of cordierite ceramics from Talc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-86-2
Formule moléculaire B2O3
Poids moléculaire (g/mol) 69.62
Numéro MDL MFCD00011315
Clé InChI JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
CID PubChem 518682
ChEBI CHEBI:30163
SMILES O=BOB=O
Spécification
Point d’ébullition 1860°C
Nom chimique ou matériau Boron oxide
Point de fusion ∽450°C
Quantité 10 kg
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min., typically 98.5%
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water and methanol.
Nom IUPAC oxo[(oxoboranyl)oxy]borane
Poids de la formule 69.62
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.46
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Oxyde de bore, 97,5 % min., généralement 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals >