Learn More
Nitrure de bore, poudre blanche, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11368568
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-11-5
Formule moléculaire BN
Poids moléculaire (g/mol) 24.82
Numéro MDL MFCD00011317
Clé InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
CID PubChem 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMILES B=N
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron nitride
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Merck Index 14,1346
Nom IUPAC boranimine
Poids de la formule 24.82
Odeur Odorless
Densité 3.48g/mL