Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Boron carbide |
Point de fusion | 2350°C |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 50 g |
Merck Index | 14,1344 |
Poids de la formule | 55.26 |
Odeur | Odorless |
Densité | 2.52 g/mL |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Carbure de bore >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu