Learn More
Helios Italquartz Nacelles avec anneau de préhension, transparentes
Nacelles avec anneau de préhension en verre de quartz transparent, durable, résistant et chimiquement inerte.
Marque:  Helios Italquartz 62P00009
194.22 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15888034
  • 272.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 17-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Transparent
  • Avec anneau de préhension
  • Chimiquement inerte
  • Excellente isolation électrique
  • Excellente solidité et durabilité
  • Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Spécification
Plat
Quartz
Nacelle avec anneau de préhension
143/33 mm
17 mm
Transparent
Nacelle
143 mm x 17 mm
17 mm