Learn More
IKA™ Tubes BMT-50-S-M-Gamma
Utilisez ces tubes pour les applications nécessitant un broyage avec des billes en acier. Les tubes IKA™ BMT-50-S-M-Gamma sont parfaits pour le broyage à sec d’échantillons secs et fragiles (par exemple kaolin, gypse, pigments colorés, comprimés), la macération cellulaire et le traitement de matériaux mélangés avec des liquides.
Marque: IKA™ 0003701700
Description
- Composants : Tube, billes en acier inox, couvercle
- Des quantités de milieux supplémentaires peuvent être ajoutées pendant l’utilisation
- Échantillonnage pendant l’utilisation
- Préparation d’échantillons dans des conditions stériles
- Conservation sans germes des échantillons (tissus, sang, etc.)
Spécification
Tube BMT-50-S-M | |
Introduction de milieux ou extraction d’échantillons pendant l’agitation, la dispersion ou le processus de meulage dans des conditions stériles | |
10/paquet |
50 ml | |
BMT-50-S-M |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.