Learn More
Sampling Systems™ Entonnoirs pour liquides bleus SteriWare™
BIOPHARMA
Éliminez le risque de contamination croisée et améliorez vos pratiques de contrôle de qualité en distribuant des liquides avec des entonnoirs pour liquides bleus SteriWare™. Fabriqués dans notre salle blanche et disponibles stériles, ces entonnoirs sont parfaits pour une utilisation dans une large gamme d’applications dans l’industrie alimentaire.
Marque:  Sampling Systems™ 8370B-100S
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17584656
  • 147.00€ / 50 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 28-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Notre gamme d’entonnoirs pour liquides jetables à usage unique est particulièrement adaptée aux laboratoires et aux zones de fabrication.
  • Ces entonnoirs sont fabriqués en polymères de qualité alimentaire et sont conçus pour être utilisés directement à partir du sachet.
  • La couleur bleu vif permet à ces échantillons d’être facilement vus s’ils tombent dans le matériau ou s’ils sont laissés dans le matériau par erreur.
  • Les entonnoirs SteriWare™ sont disponibles stériles et non stériles.
  • SteriWare™ est la plus grande gamme d’équipements à usage unique pour les travaux d’échantillonnage, de laboratoire et de production sur le marché.
  • Toute la gamme est fabriquée en salle blanche et est livrée avec la documentation pharmaceutique correspondante.
  • Il suffit de déballer l’entonnoir et de l’utiliser.
  • Les entonnoirs sont livrés avec une languette latérale pour faciliter la prise en main.
  • Les entonnoirs en sachets individuels sont fabriqués en PP conformément aux exigences de la FDA et de l’UE.
  • Le matériau utilisé est également certifié sans ESB/EST. Les entonnoirs stériles sont conformes au SAL 10-6
  • Les entonnoirs sont livrés avec un certificat spécifique au lot qui comprend la date de fabrication, la date de péremption et le certificat d’irradiation (pour les entonnoirs stériles uniquement).
Spécification
Spécification
100 mm
Polypropylène
Bleu
Stérile