Learn More
3M™ Combinaisons de protection bleues en tissu à base de SMS de catégorie III
Marque: 3M™ 7000089620
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Combinaison de protection | |
Unisexe | |
Élastique | |
Elastic | |
2 parties | |
Non stérile | |
174 to 181 cm |
L | |
Single-use | |
Elastic | |
Capuche | |
Serged | |
Catégorie III |