Learn More
Cytiva Sepharose™ bleu haute performance
La nature glucidique de la base d’agarose fournit un environnement hydrophile et chimiquement favorable pour le couplage. La structure hautement réticulée de la matrice sphérique de 34 μm garantit de bonnes propriétés chromatographiques.
Marque: Cytiva 90100123
Description
- Blue Sepharose High Performance est un adsorbant spécifique au groupe avec une affinité pour une grande variété d’enzymes
- Le ligand de colorant, Cibacron Blue F3G-A, est attaché de façon covalente à la matrice via la partie triazine de la molécule du colorant
- Certaines protéines interagissent biospécifiquement avec le colorant en raison de sa similarité structurelle avec les cofacteurs nucléotidiques NAD+ et NADP+
- D’autres protéines telles que l’albumine et l’interféron se lient de manière moins spécifique par des interactions électrostatiques et/ou hydrophobes avec le ligand anionique aromatique
- Les ligands de colorants ont une plus grande polyvalence, ce qui permet la purification de plusieurs protéines sans préparation fastidieuse d’une gamme de gels
- La stabilité chimique de l’adsorbant permet sa réutilisation continue
- La perte d’activité par le stockage n’est pas un problème
Spécification
4°C à 8°C | |
Agarose sphérique, hautement réticulée | |
20 % d’éthanol | |
50 mL |
34 μm | |
4 à 12 | |
Cibacron™ bleu F3G-A |
Safety and Handling
- Blue Sepharose High Performance, 50 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.