Learn More
Buerkle™ Béchers en plastique gradués avec poignée
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Beschreibung
- Graduations en encre bleue permanente
- Translucide
- Autoclavables jusqu’à 121°C
- Adapté aux denrées alimentaires
- Poignée et bec verseur intégrés pour un versement sans goutte facile
Spezifikation
Spezifikation
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) de la base | 50 mm |
Diamètre (métrique) supérieur | 70 mm |
Capacité (métrique) | 250 mL |
Matériau | Polypropylene |
À utiliser avec (application) | Suitable for Foodstuff |
Hauteur (métrique) | 120 mm |
Comprend | Poignée |
Quantité | 1 |
Type | Bécher |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur