Learn More
Hirschmann™ Burettes en verre de classe AS, robinet d’arrêt latéral avec broche en PTFE
Code produit. 13187999
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Conditionnement:
2 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Excellentes pour distribuer automatiquement des quantités mesurées de solutions chimiques dans le laboratoire. Les burettes en verre Hirschmann Instruments™ de classe AS, robinet d’arrêt avec broche en PTFE, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
  • Graduation bleue, Schellbach
  • Graduation de type cercle du point principal
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 385
  • Robinet d’arrêt latéral avec broche en PTFE
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Verre
Graduations 0,05 mL
Comprend Bandes Schellbach
Balance Bleu
Robinets d’arrêt Latéral
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ±0,03 ml
Type Burette
Class Classe AS
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385