Learn More
Hirschmann™ Burettes automatiques DURAN™ de classe AS, graduation bleue avec robinet d’arrêt intermédiaire
Code produit. 10436601
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Excellentes pour distribuer automatiquement des quantités mesurées de solutions chimiques dans le laboratoire. Les burettes automatiques Hirschmann™ de classe AS avec graduation bleue sont disponibles dans une gamme de capacités afin de répondre à vos besoins.
  • Conformes à la norme de pelletisation
  • Schellbach
  • Graduation de type cercle du point principal
  • Avec graduation bleue
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 385
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
  • Robinet d’arrêt latéral en verre avec robinet d’arrêt intermédiaire
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Longueur (métrique) 500 mm
Matériau Verre
Graduations 0,02 mL
Comprend Flacon de stockage en verre transparent de 2000 ml
Balance Bleu
Robinets d’arrêt Latéral
Matériau du robinet d’arrêt Verre
Tolérance ± 0,02 ml
Type Burette de titration automatique
Class Classe AS
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385