Learn More
OHAUS™ Couvercle de bloc
Le couvercle de bloc OHAUS™ est un couvercle transparent à utiliser avec des blocs à basse température.
Marque:  OHAUS™ 30400181
124.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15732599
  • 135.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 26-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Les accessoires de chauffage de bloc comprennent des blocs modulaires pour accueillir presque tous les échantillons
  • Les blocs modulaires sont dotés d’un contact étroit entre les tubes et les parois, ce qui permet une rétention thermique maximale
  • La plupart des blocs possèdent un puits à thermomètre pour mesurer la température du bloc
  • Des bains de sable en acier inoxydable sont disponibles pour les échantillons irréguliers lorsqu’aucun bloc adapté n’est disponible
  • Les couvercles à basse température permettent de réduire le débit d’air pour une meilleure stabilité de la température
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Couvercle, bloc 6 basse température
Accessoire, couvercle de bloc
Basses températures