Learn More
OHAUS™ Couvercle de bloc
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Description:
Couvercle, bloc 2 basse température
Couvercle, bloc 4 basse température
Couvercle, bloc 6 basse température
Description
- Les accessoires de chauffage de bloc comprennent des blocs modulaires pour accueillir presque tous les échantillons
- Les blocs modulaires sont dotés d’un contact étroit entre les tubes et les parois, ce qui permet une rétention thermique maximale
- La plupart des blocs possèdent un puits à thermomètre pour mesurer la température du bloc
- Des bains de sable en acier inoxydable sont disponibles pour les échantillons irréguliers lorsqu’aucun bloc adapté n’est disponible
- Les couvercles à basse température permettent de réduire le débit d’air pour une meilleure stabilité de la température
Spécification
Spécification
Description | Couvercle, bloc 4 basse température |
Type | Accessoire, couvercle de bloc |
À utiliser avec (application) | Basses températures |