Learn More
BRAND™ Fiole jaugée USP de classe A en verre borosilicaté BLAUBRAND™, avec certificat
En verre borosilicaté de classe A et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. Comprend un bouchon en polypropylène. Le marquage DE-M facilite le contrôle du volume. Livrées avec un certificat de conformité USP individuel.
Marque: BRAND™ 956953
81.61 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En verre borosilicaté de classe A.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Bouchon en polypropylène inclus.
- Le marquage DE-M facilite le contrôle du volume.
- Étalonnée pour son volume contenu. (TC, In)
- Livré avec un certificat de conformité USP individuel
Spécification
Étalonné pour contenir | |
Polypropylène | |
1000 ml | |
± 0,30 ml | |
A |
DIN EN ISO 1042, certificat de lot USP, certificat individuel USP sur demande | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
1 pièce | |
24/29 |