Learn More
BRAND™ Fiole jaugée USP de classe A en verre borosilicaté BLAUBRAND™, avec certificat
En verre borosilicaté de classe A et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. Comprend un bouchon en polypropylène. Le marquage DE-M facilite le contrôle du volume. Livrées avec un certificat de conformité USP individuel.
Marque:  BRAND™ 956947
44.45 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10834011
  • 55.25€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 19-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • En verre borosilicaté de classe A.
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
  • Bouchon en polypropylène inclus.
  • Le marquage DE-M facilite le contrôle du volume.
  • Étalonnée pour son volume contenu. (TC, In)
  • Livré avec un certificat de conformité USP individuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalonné pour contenir
Polypropylène
25 ml
± 0,03 ml
A
DIN EN ISO 1042, certificat de lot USP, certificat individuel USP sur demande
Transparent
Verre borosilicaté
2 pièces
10/19
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
BRAND™ Fiole jaugée USP de classe A en verre borosilicaté BLAUBRAND™, avec certificat > 25 ml