Learn More
Gravis Bouchons à vis en résine phénolique noire
Click to view available options
Joint de fermeture:
Butyle-PTFE
Caoutchouc
Mousse de polyéthylène
Panneau de particules recouvert de polyéthylène
Polyvinyle
Filetage (métrique):
18 mm
18 mm Polyex
18 mm Teflontrade;
28 mm
28 mm PVDC
28 mm Polyex
30 mm
30 mm Polyex
30 mm Teflontrade;
33 mm AS
35 mm Polyex
35 mm Teflontrade;
38 mm TS
40 mm
40 mm Polyex
40 mm Teflontrade;
48 mm AS
Description
- Joints en panneaux de particules recouverts de PE, résistants à une température maximale de 80°C
- Joints en caoutchouc entièrement autoclavables
- Joints en mousse de PE, résistants à une température maximale de 60°C
- Joints en butyle-PTFE entièrement autoclavables
Spécification
Spécification
Couleur | Noir |
Matériau | Résine phénolique |
Nb par paquet | 100/boîte |
Quantité | 100/boîte |
Filetage (métrique) | 30 mm Polyex |
Type de produit | Bouchon |
Joint de fermeture | Mousse de polyéthylène |