Learn More
Tige en bismuth, dia. 11 mm (0,43 po), 99,99 % (base métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bismuth rod |
Note relative au nom | 11mm (0.43 in.) dia. |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 25 g |
Pourcentage de pureté | 99.99% |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈9.3g/cm |
Forme | Tige |