Learn More
Sulfure de bismuth(III), grumeau gris, 99,999% (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15452287
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1345-07-9 | Bi2S3 | 514.14 g/mol
Bismuth(III) sulfide is mainly used in solar cells, photodiode array and infrared spectroscopy. It is also applied in the manufacture of other bismuth compounds, additives for free-cutting steels and micro-electronics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1345-07-9
Formule moléculaire Bi2S3
Poids moléculaire (g/mol) 514.14
Numéro MDL MFCD00014204
Clé InChI YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dibismuth(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) sulfide
Couleur Gris
Forme physique Grumeau
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 514.15
Densité 7.7