Learn More
Oxyde de bismuth(III), poudre jaune, 99,975 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11353978
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Used as Adhesives and sealant chemicals, flame retardants, pigments, propellants and blowing agents. It is also used as solvents. Other uses are in batteries, electrical and electronic products, explosive materials ink, toner, and colorant products, paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1304-76-3
Formule moléculaire Bi2O3
Poids moléculaire (g/mol) 465.96
Numéro MDL MFCD00003462
Clé InChI TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Bismuth salicylate, basic, Salicylic acid bismuth basic salt
Nom IUPAC dibismuth(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Spécification
Point d’ébullition ca 1890°C
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) oxide
Point de fusion 817°C
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.975% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in acids.
Poids de la formule 465.96
Odeur Odorless
Densité 8.9