Learn More
Hydrate d’oxyde d’aluminium de bismuth, 95,5 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11333978
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00798526
Synonyme Aluminum bismuth oxide hydrate; Bismuth aluminate hydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth aluminum oxide hydrate
Forme physique Poudre amorphe
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in nitric acid; Typical tap density 0;69g/cm3
Poids de la formule 771.84 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 95.5%