Learn More
Bis(acétoxydiméthylétain)oxyde
146.00€ - 563.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5926-79-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H22O5Sn2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 435.68 |
Numéro MDL | MFCD00070453 |
Clé InChI | PTOQDQIJSRHODZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bis acetoxydimethyltin oxide, 1,3-diacetoxy-1,1,3,3-tetramethyldistannoxane, bis-acetoxydimethyltin oxide, acetyloxy dimethylstannyl oxy dimethylstannyl acetate |
CID PubChem | 16683964 |
Nom IUPAC | acétate de [[acétyloxy(diméthyl)stannyl]oxy-diméthylstannyl] |
SMILES | O.C[SnH2]C.C[SnH2]C.CC(O)=O.CC(O)=O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
5926-79-4 | |
435.68 | |
PTOQDQIJSRHODZ-UHFFFAOYSA-N | |
16683964 | |
O.C[SnH2]C.C[SnH2]C.CC(O)=O.CC(O)=O |
C8H22O5Sn2 | |
MFCD00070453 | |
bis acetoxydimethyltin oxide, 1,3-diacetoxy-1,1,3,3-tetramethyldistannoxane, bis-acetoxydimethyltin oxide, acetyloxy dimethylstannyl oxy dimethylstannyl acetate | |
acétate de [[acétyloxy(diméthyl)stannyl]oxy-diméthylstannyl] |
Spécification
Bis(acetoxydimethyltin)oxide | |
240°C | |
MFCD00070453 | |
Moisture sensitive | |
PTOQDQIJSRHODZ-UHFFFAOYSA-N | |
acétate de [[acétyloxy(diméthyl)stannyl]oxy-diméthylstannyl] | |
16683964 | |
Poudre |
5926-79-4 | |
C8H22O5Sn2 | |
UN3146 | |
bis acetoxydimethyltin oxide, 1,3-diacetoxy-1,1,3,3-tetramethyldistannoxane, bis-acetoxydimethyltin oxide, acetyloxy dimethylstannyl oxy dimethylstannyl acetate | |
O.C[SnH2]C.C[SnH2]C.CC(O)=O.CC(O)=O | |
435.68 | |
431.61 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H331-H302-H312
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ORGANOTIN COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 227-660-4
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.