Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ PI Micro Tech Indicator Underglove
GREENER_CHOICE
Sterile, blue cleanroom undergloves with beaded cuffs and curved fingers are made to be worn in combination with the Biogel™ PI Micro Tech overglove to form a breach indication system. The gloves are suitable for use in aseptic and Class 100 (ISO 5) / EU GMP Grade A environments.
424.00€ - 530.00€
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102
Certifications / conformité (Europe) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17885748
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Mölnlycke™
4448955-00
5.5
530.00€
200 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
17865758
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Mölnlycke™
4448960-00
6
530.00€
200 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
17855778
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Mölnlycke™
4448965-00
6.5
530.00€
200 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
17895758
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Mölnlycke™
4448970-00
7
530.00€
200 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
17875748
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Mölnlycke™
4448975-00
7.5
530.00€
200 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
17815758
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Mölnlycke™
4448980-00
8
530.00€
200 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
17825758
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Mölnlycke™
4448985-00
8.5
530.00€
200 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
17875778
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Mölnlycke™
4448990-00
9
424.00€
160 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Blue underglove can be worn together with Biogel™ PI Micro Tech to form a breach indication system
  • Tested and cleared for use with chemotherapy agents
  • Synthetic polyisoprene
  • Exceed industry standard for force at break, tensile strength and elongation
  • Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
Spécification
Spécification
ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102
Class 100 (ISO 5)
0.65
Single-use
8,3 mil
Spécifique
Polyisoprene
0.19 mm
Stérile
0.16 mm
11,8 in
EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
No
Bleu
Lisse
0.21 mm
Oui
7.5 mil
Sans poudre
6.3 mil (Cuff)
24 MPa
30 cm