Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ NeoTech Gloves
GREENER_CHOICE
Sterile cleanroom gloves with beaded cuffs and curved fingers are suitable for use in aseptic and Class 100 (ISO 5) / EU GMP Grade A environments. Adviced to be worn in combination with the Biogel™ NeoTech Indicator™ Underglove to form a breach indication system.
Marque:  Mölnlycke™ 4450970-02
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17855738
  • 495.00€ / 200 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 19-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Can be worn together with Biogel™ NeoTech Indicator™ Underglove to form a breach indication system
  • Tested and cleared for use with chemotherapy agents
  • Synthetic polychloroprene
  • Biogel hydrogel polymer coating for easy donning
  • Exceed industry standard for force at break, tensile strength and elongation
  • Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Mölnlycke™ Biogel™ NeoTech Gloves > Mölnlycke™ Sterile Gloves, Size; 7.0