Learn More
Ansell Surbottes jetables stériles BioClean-D™
Surbottes jetables et à usage unique en tissu CleanTough™
380.00€ - 477.00€
Spécification
Dimensions | Universal |
---|---|
Matériau | CleanTough™ |
Latex Free | Oui |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Alertes:
N/A
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12342289
|
Ansell
S-BDOB |
Standard Length | N/A | ||||||
15268298
|
Ansell
S-BDOB |
Standard Length |
410.00€
150 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
30040327
|
Ansell
S-BDOB-L |
Long Length |
477.00€
75 paires |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Semelle laminée avec matériau Safe-Step™
- Partie supérieure comportant un élastique et des attaches sécurisées
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Niveau garanti de stérilité 10-6
- Tissu anti-statique et à faible peluchage
- Conformes ISO classe 4 et compatibles grade A tel que défini dans les BPF de l’UE
- Taille universelle
salles blanches, applications pharmaceutiques, environnements contrôlés, EPI, compoundage/installations 503B, fabrication, applications industrielles
Spécification
Universal | |
Oui | |
Oui | |
Ties | |
Coutures liées avec couture à aiguille simple | |
Bound | |
Laboratory, Crime Scene Investigation (CSI), Forensics, Cleanroom, Medical Device Manufacturing, Biotechnology, Maintaining Equipment and Instruments, Pharmaceutical | |
One pair per sealed inner PE bag; 15 inner bags per sealed outer PE bag; five outer bags per lined carton (75 pairs) | |
Controlled Environments Shoe Covers |
CleanTough™ | |
Blanc | |
Stérile | |
Semelle antidérapante | |
White | |
White | |
PPE Cat 3 Type PB [6]; ISO Class 4 and EU GMP Grade A; EN1149-5 | |
Liquid, Dry Particulates, Splash | |
Class 10 (ISO 4) |
N/A