Learn More
Macherey-Nagel™ Papier de protection de surface Bio-Lab-Top
Protection of laboratory surfaces from spills.
151.00€ - 295.00€
Spécification
Type de produit | Papier de protection de surface |
---|---|
Épaisseur | 0.22 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10789531
|
Macherey-Nagel™
740801 |
48 x 60 cm | 100/boîte |
185.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10344461
|
Macherey-Nagel™
740810 |
5000 x 48 cm | 1 par unité |
151.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10542323
|
Macherey-Nagel™
740821 |
60 x 1000 cm | 1Chaque |
295.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10420053
|
Macherey-Nagel™
740820 |
5000 x 60 cm | 1 par unité |
179.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Filter paper, one side coated with polyethylene
Spécification
Papier de protection de surface | |
0.22 mm |