Learn More
Micronova BinLiners™
Designed for cleanroom material disposal and transfer with low density polyethylene liners
163.89€ - 388.02€
Spécification
Contenu et stockage 15°C to 25°C
Autoclavable Not Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 9001 Certified Facility
Type de bouchon None
Couleur Clear
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Dimensions (L x l x H) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions (L x l x H) Prix Quantité et disponibilité  
30533190
Afficher les documents
Micronova
BL38265BBMW1032
6 x 46 x 36 in.
250.83€
24 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
30533189
Afficher les documents
Micronova
BL43440B
40 x 20 x 14 in.
163.89€
50 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
30533191
Afficher les documents
Micronova
BL64048BBMW1032
48 x 40 x 48 in.
388.02€
35 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
  • Micronova BinLiner Bags are made from FDA compliant, low density polyethylene and are designed for the collection and disposal of waste, garment collection, storage, protective covers for equipment and the collection and transport of parts or raw materials in cleanrooms and controlled environments
  • Low density polyethylene liners in a range of sizes
  • Thicknesses range from 1 mL to 6 mL, and sizes from 1 gal capacity to 60 gal
  • The 40 x 48 in. and 40 x 60-inch liners work with the BLSSH-1624 BinLiner Stand
  • The 34 x 40 in. liners work with the BLSSH-1515 BinLiner Stand
  • Liners are produced for use in clean and controlled environments
  • Liner colors (tints) include transparent, blue, and gray
Spécification
Spécification
15°C to 25°C
ISO 9001 Certified Facility
Clear
Material Disposal
Polyethylene
Flat Pouch
Not Autoclavable
None
Single-use
Binstands