Learn More
BICINE, sol. tampon 0,5 M, pH 9,0, Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62838.AK
78.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Quantité | 250 mL |
---|
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
150-25-4 | |
185.16 | |
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:40957 | |
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O |
C6H12NNaO4 | |
MFCD00004295 | |
8761 | |
Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]acétique |
Spécification
BICINE buffer soln. | |
0.5 M | |
Liquide | |
C6H12NNaO4 | |
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M | |
Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]acétique | |
8761 |
150-25-4 | |
9.0 | |
250 mL | |
MFCD00004295 | |
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O | |
185.16 | |
CHEBI:40957 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.