Learn More
Thermo Scientific Chemicals BICINE, sol. tampon 0,5 M, pH 8,5
CAS: 150-25-4 | C6H12NNaO4 | 185.16 g/mol
76.80€ - 121.00€
Identifiants chimiques
CAS 150-25-4
Formule moléculaire C6H12NNaO4
Poids moléculaire (g/mol) 185.16
Numéro MDL MFCD00004295
Clé InChI MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 8761
ChEBI CHEBI:40957
Nom IUPAC Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]acétique
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15424199
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J61632.AE
100 mL
76.80€
100mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15434199
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J61632.AK
250 mL
121.00€
250mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
A zwitterionic amino acid buffer agent used for low temperature work. The use of bicine in a thin layer ion exchange chromatography method for protein resolution has been published. Bicine has been utilized in peptide and protein crystallization. A kinetic study of a quaternary transition-state analogue complex of creatine kinase used bicine in the reaction buffer. A multiphasic buffer system for SDS-PAGE of proteins and peptides that incorporates bicine has been described.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Agent tampon pour acides aminés zwitterionique utilisé pour les travaux à basse température. L’utilisation de la bicine dans une méthode de chromatographie par échange d’ions en couche mince pour la résolution des protéines a été publiée. La bicine a été utilisée dans la cristallisation des peptides et des protéines. Une étude cinétique d’un complexe analogue de l’état de transition quaternaire de la créatine kinase a utilisé de la bicine dans le tampon de réaction. Un système tampon multiphasique pour SDS-PAGE de protéines et de peptides intégrant de la bicine a été décrit.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1 M) à 20°C, l’éthanol (légèrement), l’éther (légèrement) et le chloroforme (légèrement).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Identifiants chimiques
150-25-4
185.16
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
CHEBI:40957
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
C6H12NNaO4
MFCD00004295
8761
Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]acétique
Spécification
BICINE buffer soln.
Solution de tampon 0.5M
Liquide
MFCD00004295
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]acétique
8761
150-25-4
8.5
C6H12NNaO4
Soluble in water (1M) at 20°C,ethanol (slightly),ether (slightly),and chloroform (slightly).
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
185.16
CHEBI:40957
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante