Learn More
Bicarbonate, solution tampon d’1M, pH 8,0, Thermo Scientific™
Code produit. 15425719
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bicarbonate buffer soln.
Concentration Solution de tampon 1M
pH 8.0
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL