Learn More
Saint-Gobain Tubulure Bev-A-Line V
Adaptée aux denrées alimentaires, boissons, médicaments, utilisation générale et en laboratoire La tubulure Bev-A-Line™ V Saint Gobain Performance Plastics™ peut supporter des températures plus élevées que la tubulure Bev-A-Line™ IV. Sans danger pour la plupart des alcools ; évitez les solvants forts.
95.55€ - 273.00€
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Longueur totale (métrique) 15,2 m
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Quantité d’emballage 1 unité
Stérilité Stérile
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Épaisseur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Épaisseur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11745289
Afficher les documents
Saint-Gobain
06491-10
1,6 mm 4,8 mm 1,6 mm
95.55€
15 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 21-08-2025
Ajouter au panier
11763119
Afficher les documents
Saint-Gobain
06491-17
9,6 mm 12,8 mm 16,6 mm
273.00€
15m
Il en reste null
Expédition estimée: 21-08-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Tubulure translucide thermo-collable
  • Sans plastifiant
  • Adaptée aux denrées alimentaires, boissons, médicaments, utilisation générale et en laboratoire
  • Plus économique que la tubulure en PTFE
  • Résine conforme aux exigences de la FDA (joint : 21 CFR 177.1520; enveloppe 21 CFR 177.1350)
  • Conforme aux normes USP classe VI, USDA et National Formulary
  • Stérilisation à l’oxyde d’éthylène ou par chaleur sèche
  • Éviter une utilisation avec des solvants forts
Spécification
Spécification
Autoclavable
-51°C
Stérile
93°C
15,2 m
1 unité
Translucide