Learn More
Buerkle™ Support d’angle de flexible
Fourni avec un bouchon à tête, un filetage intérieur et un réducteur.
5.72€ - 7.50€
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Diamètre (métrique) | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Diamètre (métrique) | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11931481
|
Buerkle™
8548-0025 |
20 mm | 10 mm | M36x3 |
5.72€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
17220684
|
Buerkle™
8548-0020 |
6.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
11911481
|
Buerkle™
8548-0030 |
25 mm | 11 mm | M42x3 |
7.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
Description
- Coudée à 90°
- En PP
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.