Learn More
Beta-propiolactone, 98 %, pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3737252 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
5mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 57-57-8 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Packaging Note: Glass bottle is put into a can for shipping.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-57-8
Formule moléculaire C3H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 72.06
Numéro MDL MFCD00005169
Clé InChI VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolakton
CID PubChem 2365
ChEBI CHEBI:49073
Nom IUPAC oxétane-2-one
SMILES O=C1CCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Propiolactone
Note relative au nom Pure
Densité 1.1460g/mL
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 mL
Poids de la formule 72.06
Qualité Pures