Learn More
Beta Catenin Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL555-51067-100UL
Artikelnummer. 17224766
  • 423.57 CHF / 100 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
β-Catenin, also known as CTNNB1, is an evolutionarily conserved, multifunctional intracellular protein. β-Catenin is a 92-kDa protein, originally identified in cell adherens junctions (AJs) where it functions to bridge the cytoplasmic domain of cadherins to a-catenin and the actin cytoskeleton. Besides its essential role in the AJs, β-catenin is also a key downstream component of the canonical Wnt pathway that plays diverse and critical roles in embryonic development and adult tissue homeostasis. The Wnt/β-catenin pathway is also involved in the activation of other intracellular messengers such as calcium fluxes, JNK, and SRC kinases. Deregulation of β-catenin activity is associated with multiple diseases including cancers. (PMID: 22617422; 18334222)
Spezifikation
Spezifikation
Beta Catenin
Polyclonal
CoraLite 555
100 μL
1499
Liquid
Immunofluorescence
1000 μg/mL
Rabbit
Primary
Human
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt