Learn More
Beta Actin Mouse anti-Human, HRP, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech HRP-60008-100UL
Code produit. 16801246
  • 189.00€ / 100µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The Beta Actin antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Beta Actin. This antibody recognizes human, mouse, rat, zebrafish, plant antigen. The Beta Actin antibody has been validated for the following applications: WB analysis. This antibody is hrp.
Spécification
Spécification
Beta Actin
Monoclonal
HRP
100 μL
60
IgM
Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Mouse, Rat, Zebrafish, Plant