Learn More
BES, sol. tampon 0,5M, pH 7,0, Thermo Scientific™
54.00€ - 83.50€
Identifiants chimiques
CAS | 66992-27-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14NNaO5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 235.23 |
Numéro MDL | MFCD00067425 |
Clé InChI | CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 23671640 |
Nom IUPAC | Sodium ; 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonate |
SMILES | C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+] |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
66992-27-6 | |
235.23 | |
CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M | |
Sodium ; 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonate |
C6H14NNaO5S | |
MFCD00067425 | |
23671640 | |
C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+] |
Spécification
BES buffer soln. | |
Incolore | |
7.0 | |
C6H14NNaO5S | |
CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M | |
Sodium ; 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonate | |
23671640 |
66992-27-6 | |
Solution de tampon 0.5M | |
Liquide | |
MFCD00067425 | |
C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+] | |
235.23 |
Safety and Handling
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C