Learn More
Benzylamine sur PS, 2,0-3,0 mmol/g, Thermo Scientific™
Code produit. 11368806
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89551-24-6
Formule moléculaire C7H9N
Poids moléculaire (g/mol) 107.156
Numéro MDL MFCD00130502
Clé InChI WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine
CID PubChem 7504
ChEBI CHEBI:40538
Nom IUPAC Phénylméthanamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzylamine on polystyrene
Quantité 25 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2.0 to 3.0mmol/g
Sensibilité Air Sensitive