Learn More
Benzylamine, + de 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 100-46-9 | C7H9N | 107.15 g/mol
36.80€ - 1130.00€
Identifiants chimiques
CAS | 100-46-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H9N |
Poids moléculaire (g/mol) | 107.15 |
Numéro MDL | MFCD00008106 |
Clé InChI | WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine |
CID PubChem | 7504 |
ChEBI | CHEBI:40538 |
Nom IUPAC | Phénylméthanamine |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)CN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10203990
|
Thermo Scientific Acros
105851000 |
100 mL | Flacon en verre |
36.80€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10795931
|
Thermo Scientific Acros
105855000 |
500 mL | Flacon en verre |
90.25€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10338993
|
Thermo Scientific Acros
105850025 |
2.5 L | Flacon en verre |
326.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11925241
|
Thermo Scientific Acros
105850100 |
10 L | Récipient en plastique |
1130.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
100-46-9 | |
107.15 | |
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N | |
7504 | |
Phénylméthanamine |
C7H9N | |
MFCD00008106 | |
benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine | |
CHEBI:40538 | |
C1=CC=C(C=C1)CN |
Spécification
Benzylamine | |
100-46-9 | |
100.0 | |
Incolores à légèrement jaune | |
182.0°C to 185.0°C | |
Authentique | |
C7H9N | |
1.5424 to 1.5444 | |
12,1013 | |
15,1128 | |
benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine | |
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N | |
Phénylméthanamine | |
7504 | |
1.82 mPa.s (20°C) | |
99% | |
Liquide |
99% | |
98.5 | |
-30.0°C | |
0.9800g/mL | |
72°C | |
98.5% min. (GC) | |
C6H5CH2NH2 | |
MFCD00008106 | |
01,51; 10,26; 13,79; 16,22 | |
0.98 | |
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: >50g/100mL methanol,>50g/100mL ethanol,>50g/100mL 2-propanol,miscible with alcohol,ether,acetone,benzene | |
C1=CC=C(C=C1)CN | |
107.15 | |
CHEBI:40538 | |
107.15 | |
Pures |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif en cas de contact avec les yeux.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS : danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-854-1
missing translation for 'rtecsNumber' : DP1488500
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Benzylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.