Learn More
Benzo[b]thiophène 1,1-dioxyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Benzo[b]thiophene 1,1-dioxide |
Point de fusion | 137°C to 138°C |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 116442 |
Poids de la formule | 166.2 |
Pourcentage de pureté | 98% |