Learn More
Acide benzo[b]furane-3-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15461579
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 317830-83-4 | C8H7BO3 | 161.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 317830-83-4
Formule moléculaire C8H7BO3
Poids moléculaire (g/mol) 161.95
Numéro MDL MFCD06801687
Clé InChI DFUGYZQSDFQVPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofuran-3-ylboronic acid, benzofuran-3-boronic acid, 1-benzofuran-3-yl boronic acid, boronic acid, 3-benzofuranyl, acmc-1csxn, benzo b furan-3-boronic acid, benzofuran-3-yl boronic acid
CID PubChem 23438904
SMILES OB(O)C1=COC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]furan-3-boronic acid
Quantité 5 g
Beilstein 9479377
Nom IUPAC Acide 1-benzofuran-3-ylboronique
Poids de la formule 161.95
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide