Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Connecteur coudé
Marque:  Lenz Laborglasintrumente™ 05313044
Code produit. 10709411
  • 88.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 26-06-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Avec cône et douille latérale NS 29/32
  • Avec douille NS 14/23 (pour thermomètre ou tube de fuite d’air)
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
Tubulure DURAN™
1
NS 29/32