Learn More
Bel-Art™ Table-Top Buchner Funnels
Filtrez rapidement de grands volumes avec un entonnoir de paillasse Büchner en plastique PE.
Marque: Bel-Art™ H14625-3524
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le connecteur cannelé à tuyau amovible accepte un tube d’un dia. int. de 12,7 mm (1/2 po) et des filetages dans des bouchons NPT de 3/4 po sur l’entonnoir
- Plaques de filtration poreuses fixes ou amovibles Fritware™ prises en charge par une grille à anneau multiple ; PEHD, 6,4 mm (1/4 po) d’épaisseur, avec un anneau non poreux à la périphérie de la plaque qui scelle le papier-filtre lorsqu’il est utilisé
- Plaques de filtration poreuses Fritware™ disponibles en deux porosités (moyennes et grossières) ; milieu de 45 à 90 microns tandis que la taille grossière est de 90 à 130 microns ; plage de températures maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
- Les plaques de filtration perforées fixes ou amovibles sont en PEHD d’une épaisseur de 4,8 mm (3/16 po) avec des perforations de 4,8 mm (3/16 po) sur des centres de 11 mm (7/16 po)
- Plaques de filtration perforées disponibles en deux versions (fixes ou amovibles) ; plaques fixes pour une filtration grossière ou une utilisation avec du tissu ou du papier-filtre ; plaques amovibles pour une utilisation dans la récupération des métaux précieux ; plage de températures : maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
- Entre le rebord et la plaque : 26,7 cm (10,25 po)
- Utilisez une truelle à entonnoir (F36820-0118) pour lisser rapidement et efficacement toute apparition de fissures pendant le processus de filtration
Spécification
61 cm | |
Polyéthylène | |
Entonnoir avec plaque fixe à porosité moyenne (24 po) | |
Moyenne |
74 L | |
330 mm | |
Funnel with Medium Porosity Fixed Plate (24 in.) | |
Buchner Funnel |