Learn More
Bel-Art™ Disques de séparation SP Scienceware™
Pour les distributeurs de rouleaux d’étiquettes Write-On™.
Marque: Bel-Art™ F13469-0003
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Améliore la fonction des distributeurs de rouleaux d’étiquettes Write-On
- À utiliser pour charger plus de quatre rouleaux de ruban d’étiquetage
Spécification
Disque de séparation | |
76.2 mm | |
76.2 mm | |
Plastique | |
1 | |
Améliore la fonction des distributeurs de rouleaux d’étiquettes Write-On | |
3/boîte |
White | |
76.2 mm | |
Tapes with 3 in. Core | |
Pre-drilled Holes | |
Side Loading | |
Pour plus de 4 rouleaux d’étiquettes |