Learn More
Bel Art™ Pinces de tubulure SP Scienceware™ Swing Jaw™
Fermetures antidérapantes pour tubulures flexibles
Spécification
Type | Pince pour tubulure |
---|---|
Matériau | Acier en plaques de zinc |
Couleur | Argent |
Jaw Type | Battant(s) |
Description
- En acier zingué
- L’écrou de réglage moleté supporte une mâchoire pivotante, ce qui permet l’ouverture complète de la pince sans l’enlever
- Détachable de la tubulure sans débrancher l’appareil
- Les surfaces de contact lisses n’endommagent pas la tubulure ; la tubulure ne peut pas glisser hors de la pince
- Assez robustes pour une utilisation avec des lignes de vide à paroi épaisse
Spécification
Pince pour tubulure | |
Acier en plaques de zinc | |
Argent | |
Battant(s) |