Learn More
Bel-Art™ Cuillères d’échantillonnage économiques SP Scienceware™ Sterileware™
En PS choc moulé pour offrir plus de durabilité et de solidité. Les cuillères d’échantillonnage économiques SP Scienceware™ Sterileware™ sont idéales pour prélever des petits échantillons de volumes spécifiques de poudres ou de liquides.
Marque: Bel-Art™ F36740-0005
105.37 EUR valable jusqu'au 2025-08-31
Utilisez le code promo "24124" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Moulés en polystyrène résistant à fort impact blanc pour une durabilité et une rigidité lors de l’échantillonnage de poudres compactes
- La forme à fond plat permet d’utiliser comme nacelle de pesée
- Pour un usage unique
Order Info
100 cuillères stériles emballées individuellement ou 12 cuillères non stériles par boîte
Spécification
Cuillère d’échantillonnage | |
Non autoclavable | |
Plat | |
Oui | |
blanc | |
Conçu pour prélever des petits échantillons de volumes spécifiques de poudres ou de liquides. Offre également durabilité et solidité lors de l’échantillonnage de poudres compactes. |
Polystyrène | |
Certificat de stérilisation | |
20 mL | |
Stérile | |
FDA |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.