Learn More
Bel-Art™ Rack pour flacons standard SP Scienceware™
Organise des flacons d’étalon de référence USP™ de valeur pour un stockage et un accès faciles
Marque: Bel-Art™ F18513-2300
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient à une utilisation dans les dessiccateurs Secador™ 1.0 à 4.0 pour un stockage à faible humidité
- Structure en acrylique transparent faciliter la visualisation des étiquettes
- Permet de stocker trente flacons d’étalon de 23 mm dans un format compact
Spécification
Porte-flacons | |
Non autoclavable | |
Vials (25 mm) | |
30 | |
2 Tiers | |
Non stérile | |
33 cm | |
11 cm | |
2,2 cm | |
25 mm |
10 x 3 | |
Transparent | |
Acrylique | |
Rectangular | |
Oui, si vide | |
13 x 3,37 x 0,87 po. (33 x 11 x 2,2 cm) | |
13 po | |
3,37 in | |
0,87 in |