Learn More
Bel-Art™ Cuillères en acier inoxydable SP Scienceware™
Les cuillères à double extrémité offrent deux tailles de bol pour faciliter la manipulation des échantillons
64.45€ - 93.00€
Spécification
Type de produit | Cuillère |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Non |
Couleur | Argent |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15580122
|
Bel-Art™
H36729-0030 |
2, 8 ml | 30 cm |
93.00€
Pack de 2 |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15540122
|
Bel-Art™
H36729-0015 |
0,5, 2 ml | 15 cm |
64.45€
Pack de 2 |
Expédition estimée: 31-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15560122
|
Bel-Art™
H36729-0021 |
1,6, 3 ml | 21 cm |
78.60€
Pack de 2 |
Expédition estimée: 14-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
Les cuillères à double extrémité offrent deux tailles de bol pour faciliter la manipulation des échantillons
- Structure en acier inox 304 poli
- Solide manche arrondi pour une manipulation aisée
Spécification
Cuillère | |
Autoclavable | |
Argent |
Acier inoxydable | |
Non |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.